Learn More
Éther de pétrole, réactif de laboratoire, bp 40-60°C, Honeywell™
Catalog Number 15611530
Click to view available options
Quantité:
5 L
4 x 5 L
Conditionnement:
Bouteille en aluminium
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
64742-49-0
C6H14
86.178
MFCD00081849
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
7892
Petroleum ether
CCCC(C)C
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
64742-49-0
C6H14
86.178
MFCD00081849
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
7892
Petroleum ether
CCCC(C)C
Réactif de laboratoire, bp 40-60 °C
  • ≥ 95 %, destiné à un usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Petroleum Ether
Couleur Incolore
Densité 0.65g/cu.cm at 20°C
Point d’ébullition 40°C to 60°C (1013 hPa)
Point d’éclair −30°C (−22°F)
Odeur Characteristic
Conditionnement Bouteille en aluminium
Quantité 4 x 5 L
Numéro UN UN1268
Synonyme isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
Informations sur la solubilité Practically insoluble in water
Qualité Réactif de laboratoire
Forme physique Liquide