Learn More
Éther de pétrole, pur, plage d‘ébullition autour de 180-280°C, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Conditionnement:
Baril métallique
Bouteille en verre
Récipient en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Petroleum ether |
Couleur | Incolore |
Densité | 0.7900g/mL |
Point d’ébullition | 200.0°C to 250.0°C |
Point d’éclair | 82°C |
Spectre IR | Authentic |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Indice de réfraction | 1.4300 to 1.4500 |
Quantité | 1 L |
Merck Index | 15,5342 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Petroleum ether, boiling range ca. 180-280°C
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P331-NE PAS faire vomir.