Learn More
Pexidartinib, MedChemExpress
MedChemExpress Pexidartinib (PLX-3397) is a potent, orally active, selective, and ATP-competitive colony stimulating factor 1 receptor (CSF1R or M-CSFR) and c-Kit inhibitor, with IC50s of 20 and 10 nM, respectively. Pexidartinib (PLX-3397) exhibits 10- to 100-fold selectivity for c-Kit and CSF1R over other related kinases. Pexidartinib (PLX-3397) induces cell apoptosis and has anti-tumor activity.
70.20€ - 363.15€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Pexidartinib |
---|---|
CAS | 1029044-16-3 |
Couleur | Blanc |
Notes de qualité de la pureté | Research |
Formule moléculaire | C20H15ClF3N5 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16473197
![]() |
Medchem Express
HY-16749 |
50 mg |
209.25€
50mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16467166
![]() |
Medchem Express
HY-16749 |
100 mg |
264.60€
100mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16439707
![]() |
Medchem Express
HY-16749 |
5 mg |
70.20€
5mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16437178
![]() |
Medchem Express
HY-16749 |
10 mg |
97.20€
10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16411236
![]() |
Medchem Express
HY-16749 |
200 mg |
363.15€
200mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Pexidartinib (PLX-3397) is a potent, orally active, selective, and ATP-competitive colony stimulating factor 1 receptor (CSF1R or M-CSFR) and c-Kit inhibitor, with IC50s of 20 and 10 nM, respectively. Pexidartinib (PLX-3397) exhibits 10- to 100-fold selectivity for c-Kit and CSF1R over other related kinases. Pexidartinib (PLX-3397) induces cell apoptosis and has anti-tumor activity.Spécification
Pexidartinib | |
Blanc | |
C20H15ClF3N5 | |
DMSO : 100 mg/mL (239.34 mM; Need ultrasonic) | |
417.81 | |
98.0% | |
Powder |
1029044-16-3 | |
Research | |
PLX-3397 | |
FC(C1=CC=C(CNC2=NC=C(CC3=CNC4=NC=C(Cl)C=C43)C=C2)C=N1)(F)F | |
417.81 | |
Research | |
Cancer-Kinase/protease |
Sécurité et traitement
H302∣H315∣H319∣H335
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Research purposes only
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.