Learn More
PF-04691502, MedChemExpress
MedChemExpress PF-04691502 is a potent and selective inhibitor of PI3K and mTOR. PF-04691502 binds to human PI3Kα, β, δ, γ and mTOR with Kis of 1.8, 2.1, 1.6, 1.9 and 16 nM, respectively.
Marque:  Medchem Express HY-15177
Encompass_Preferred
Code produit. 16446348
  • 153.90€ / 10mg
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
PF-04691502 is a potent and selective inhibitor of PI3K and mTOR. PF-04691502 binds to human PI3Kα, β, δ, γ and mTOR with Kis of 1.8, 2.1, 1.6, 1.9 and 16 nM, respectively.
Spécification
Spécification
PF-04691502
1013101-36-4
10 mg
C22H27N5O4
DMSO : 50 mg/mL (117.51 mM; Need ultrasonic)
425.48
98.89%
Solid
Gray
Research
Cancer-Kinase/protease
OCCO[C@@H]1CC[C@@H](N2C(N=C(N)N=C3C)=C3C=C(C4=CC=C(OC)N=C4)C2=O)CC1
425.48
Research
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.