Learn More
Saint Gobain Life Sciences Boîte d’évaporation en PFA Chemware™
La boîte d’évaporation en PFA Saint Gobain Performance Plastics™ Chemware™ est conçue pour favoriser l’évaporation des liquides en excès afin de produire une solution concentrée ou un précipité solide.
Marque:  Saint Gobain Life Sciences D1069543
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11704528
  • 65.20€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-05-2024
Description
  • Chimiquement inerte
  • Conviennent idéalement aux analyses de métaux trace
  • Translucide pour une bonne visualisation
  • Testée pour le four micro-ondes
  • Surface lisse non adhésive
Spécification
Spécification
3.4 oz.
100 ml
Rond
Up to 500°F
29,5 mm
Plat
PFA
Capsule d’évaporation
Jusqu’à 260°C
1.2 in.