Learn More
Brand™ Béchers de forme basse gradués
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 mL
50 mL
100 mL
250 ml
500 mL
1000 mL
Description
- Structure en perfluoroalkoxy
- Graduations moulées faciles à lire et résistantes à l’usure
- Autoclavable et facile à nettoyer
- Résiste à des températures comprises entre −200° et +260°C
Spécification
Capacité (métrique) | 100 mL |
Matériau | PFA |
Hauteur (métrique) | 72 mm |
Incréments | 20 mL |
Température (métrique) de fonctionnement max. | 260°C |
Type | Beaker |
Autoclavable | Autoclavable |
Graduated | Yes |
Scale | Molded Scale |
Modèle | Low Form |