Learn More
Brand™ Béchers de forme basse gradués
Catalog Number p-8004383
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 mL
50 mL
100 mL
250 ml
500 mL
1000 mL
La conception d’embrication permet de conserver un espace de paillasse et de stockage.
  • Structure en perfluoroalkoxy
  • Graduations moulées faciles à lire et résistantes à l’usure
  • Autoclavable et facile à nettoyer
  • Résiste à des températures comprises entre −200° et +260°C
Capacité (métrique) 25 mL
Matériau PFA
Hauteur (métrique) 50mm
Incréments 5mL
Température (métrique) de fonctionnement max. 260°C
Type Beaker
Autoclavable Autoclavable
Graduated Yes
Scale Molded Scale
Modèle Low Form