Learn More
Bohlender™ Tubulure flexible Bola™ PFA, 0,5 m
Conçu pour une manipulation aisée des liquides.La tubulure flexible en PFA est dotée d’un rayon de courbure serré pour une réduction minimale des coupes transversales
89.46€ - 283.02€
Spécification
Type de produit | Tubulure en plastique souple |
---|---|
Certifications/Conformité | FDA |
Autoclavable | Autoclavable |
Matériau | PFA |
Longueur totale (métrique) | 0,5 m |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10297451
|
Bohlender™
S1822-18 |
NW 23 |
189.74€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10698774
|
Bohlender™
S1822-08 |
NW 14 |
89.46€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10063501
|
Bohlender™
S1822-06 |
NW 13 |
167.48€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10459771
|
Bohlender™
S1822-14 |
NW 19 |
283.02€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10449771
|
Bohlender™
S1822-10 |
NW 16 |
107.06€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10165691
|
Bohlender™
S1822-16 |
NW 21 |
147.34€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Tubulure ondulée avec ondulations circulaires autour de l’axe longitudinal et des extrémités cylindriques avec une longueur de 40 mm qui peut, par exemple, être directement reliée aux raccords, aux robinets d’arrêt ou aux connecteurs de tuyau.Avec les joints à vis de laboratoire BOLA, la connexion est entièrement étanche et convient aux applications sous vide.- Idéal pour les connexions sous vibration
- Utilisable avec un petit rayon de courbure
- Pour la compensation des expansions thermiques
- Pour une manipulation aisée des liquides
- Flexible à très flexible
- Le rayon de courbure serré ne provoque que peu de réduction transversale
- Non poreux
- Translucide
Spécification
Tubulure en plastique souple | |
Autoclavable | |
0,5 m | |
-200°C | |
Très flexible |
FDA | |
PFA | |
Raccordements sous vibrations ; Compensation des expansions thermiques | |
Transparent | |
260°C |