missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PGAM1 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 2H2A9, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | PGAM1 |
---|---|
Clone | 2H2A9 |
Concentration | 500 μg/mL |
Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16840116
|
Proteintech
67470-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 07-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16830116
|
Proteintech
67470-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 07-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The PGAM1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human PGAM1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The PGAM1 antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Spécification
PGAM1 | |
500 μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
5223 | |
Primary |
2H2A9 | |
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Human, Rat, Mouse | |
IgG1 |