missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PGM1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 15161-1-AP-150UL

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16804224

  • 329.85€ / 150µL

Expédition estimée
10-03-2021

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Phosphoglucomutases.
Spécification

Spécification

PGM1
0.39 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P36871, P38652, Q9D0F9
Glucose phosphomutase 1, PGM 1, PGM1, phosphoglucomutase 1
Rabbit
IgG
150 μL
-20°C
Primary
24645, 5236, 66681
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
Unconjugated
PGM1
Liquid
PGM1
PGM1 Fusion Protein Ag7269
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Human, Mouse, Rat
Vidéos
FDS
Documents