Learn More
PGT Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | PGT |
---|---|
Concentration | 0.22 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16832914
|
Proteintech
14327-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16822914
|
Proteintech
14327-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This antibody is expected to detect the endogenous PGT protein.
Prostaglandin transporter (PGT), also known as SLCO2A1, has been identified as a functional prostaglandin (PG) carrier that mediates either the release of newly-synthesized PGs by cells and/or the uptake of PGs prior to intracellular oxidation. Northern blot analysis revealed that PGT mRNA has broad tissue distribution, suggesting its role in the transport and/ or metabolic clearance of PG in diverse tissues (8787677).Spécification
PGT | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q92959, Q9EPT5 | |
24059, 6578 | |
PGT Fusion Protein Ag5594 | |
Primary | |
-20°C | |
SLCO2A1 |
0.22 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
OATP2A1, PGT, Prostaglandin transporter, SLC21A2, SLCO2A1 | |
SLCO2A1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |