Learn More
Technical Buffer Solution pH 4, 7, and 10, SI Analytics™
Catalog Number 11984769
Click to view available options
Quantité:
60 ampoules
SI Analytics™ Technical Buffer Solution pH 4, 7, and 10 resists changes in pH when small quantities of an acid or an alkali are added to it.
Tampon pH Schott en ampoule avec certificat d'analyse
• Certificat d'analyse indiquant la valeur mesurée au 1/1000 pH
• Ampoule 20mL, = certitude d'un tampon précis à chaque étalonnage
• Scellée et stérile, aucune contamination possible
• Le format ampoule rend ces solutions tampons idéales pour des étalonnages sur le terrain
• Le tampon ne contient aucun additif de conservation perturbant les mesures
• Chaque ampoule est marquée individuellement du numéro de lot
• Valeur nominale de pH à 25°C avec tableau des températures sur chaque boîte
• Exactitude du pH garantie - stérilisation à la vapeur évitant toute prolifération bactérienne
• Ampoule scellée à la flamme exempte de CO2 pouvant abaisser la valeur du pH
• Verre pharmaceutique FIOLAX™ pour inertie chimique du contenant
• La boîte de 60 ampoules pH est livrée avec un certificat d'analyse comportant la valeur de pH mesurée au 1/1000 pH pour un étalonnage au 1/100 pH, le numéro de lot et les dates de fabrication et de péremption
• Ampoule tampon pH technique avec certificat d'analyse
• Exactitude garantie 2 ans
• Ampoule tampon pH 4-7-10
• 3 x 20 ampoules, le lot
• Solution tampon pH 4-7-10
• 3x 20 ampoules, le lot
• Tampon pH 4,00- 7,00 - 10,00
• 3x20 ampoules, le lot
• Tampon pH 4 - 7 - 10
• 3 x 20 amp. le lot
• Ampoule
• Inclus avec un certificat d'analyse comportant la valeur de pH mesurée au 1/1000 pH pour un étalonnage au 1/100 pH, le numéro de lot et les dates de fabrication et de péremption
• Ampoule 25mL tampon pH 4-7-10
• Solution tampon pH 4,00-7,00-10,00
Point d’ébullition 100°C
Couleur Amber
Densité 1.01g/cm3
pH 4, 7 et 10
Forme physique Liquid
Quantité 60 ampoules
Formule Water, sodium carbonate, sodium hydrogencarbonate
Odeur Odorless
Conditionnement FIOLAX™ Ampules
Stérilité Sterile
Tension de vapeur 23hPa
Informations sur la solubilité Fully miscible in water