Learn More
SI Analytics™ Électrode combinée de pH avec câble fixe de 1 m
Assurez une précision de mesure élevée, une stabilité et une longue durée de vie tout en conservant une grande adaptabilité à vos tâches de mesure. L’électrode combinée de pH SI Analytics™ avec câble fixe de 1 m est robuste, durable et facile à nettoyer.
262.00€ - 530.00€
Spécification
Plage de pH | 0 à 14 |
---|---|
Type | Électrode pH combinée |
Référence interne | Silamid™ |
Membrane | Sphere |
Gamme de température (métrique) | -5°C à +100°C |
Code produit | Marque | Types de connecteurs | Jonction | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Types de connecteurs | Jonction | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10039130
|
SI Analytics™
285100486 |
Fiche banane DIN et 4 mm | Membrane en céramique |
530.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12028083
|
SI Analytics™
285100359 |
Connecteur à broches DIN et 2 mm | Diaphragme en céramique |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10037910
|
SI Analytics™
285100437 |
DIN | Diaphragme en céramique |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10281931
|
SI Analytics™
285100494 |
DIN | Diaphragme durci au platine |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10151601
|
SI Analytics™
285105451 |
BNC | Diaphragme durci au platine |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Électrodes haut de gamme éprouvées pour des tâches de mesure exigeantes
- Système de référence Silamid™ à double jonction pour une acquisition rapide et stable des valeurs mesurées et pour une durée de vie plus longue des électrodes
- La plus grande polyvalence des électrodes de pH est obtenue grâce à une grande sélection de jonctions, de types et de formes de verre de la membrane, de longueurs et de diamètres de tige, de joints rodés, de connexions de fiche et de capteurs de température intégrés
- Chaque électrode combinée de pH est fournie avec un numéro de série individuel et un certificat de qualité
Spécification
0 à 14 | |
Silamid™ | |
-5°C à +100°C | |
12 mm |
Électrode pH combinée | |
Sphere | |
1 m |