Learn More
Fisherbrand™ Électrode de pH en verre à débit libre avec connecteur BNC
Idéal pour les solutions chargées ou visqueuses, ce système augmente la durée de vie de l’électrode, réduit les opérations de nettoyage et stabilise les éléments mesurés.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- 6 électrodes pHast Clean™
- L’électrode pHast Clean permet de renouveler la jonction en forçant le passage de l’électrolyte par pression sur la tête de l’électrode
- Ce système augmente la durée de vie de l’électrode, réduit les opérations de nettoyage et stabilise les éléments mesurés
- Idéal pour les solutions chargées ou visqueuses
- Électrolyte KCI 4M + AgCl
Spécification
BNC | |
Électrode pH | |
Verre | |
0°C à 80°C |
12 mm | |
120 mm | |
0 à 14 |