Learn More
PharmaFocus™ Premium Peristaltic Pump Tubing
Tubing with increased durability for longer lasting tube life
267.94€ - 1654.83€
Spécification
Type de produit Tubing
Certifications/Conformité Extractable test results - BPOG & USP 665 (ASTP), USP Class VI (ASTP), ISO 10993 (ASTP), EP 3.1.9 (ASTP), USP 85, 87, 88, 661, 788
Autoclavable Autoclavable
Matériau Platinum-cured Silicone
Longueur totale (impériale) 50 ft.
Consulter d'autres spécifications
Produits 19
Code produit Marque Taille de la tubulure Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Taille de la tubulure Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe Prix Quantité et disponibilité  
16693354
Afficher les documents Détails de la promotion
PharmaFocus™
49464761
ASTP-14 1.57 mm 4.75 mm
365.30€
2 rouleaux
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 04-07-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16603364
Afficher les documents Détails de la promotion
PharmaFocus™
49464762
ASTP-16 3.18 mm 6.35 mm
436.01€
2 rouleaux
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 04-07-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16663314
Afficher les documents Détails de la promotion
PharmaFocus™
49446460
ASTP-120 3.18 mm 7.92 mm
531.42€
2 rouleaux
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 04-07-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16623364
Afficher les documents Détails de la promotion
PharmaFocus™
49464765
ASTP-25 4.75 mm 7.92 mm
478.35€
2 rouleaux
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 04-07-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16693314
Afficher les documents Détails de la promotion
PharmaFocus™
49446463
ASTP-15 4.75 mm 9.53 mm
299.03€
15m
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 04-07-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16663364
Afficher les documents Détails de la promotion
PharmaFocus™
49464800
ASTP-123 4.75 mm 11.10 mm
406.02€
15m
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 04-07-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16603334
Afficher les documents Détails de la promotion
PharmaFocus™
49456985
ASTP-17 6.35 mm 9.53 mm
267.94€
15m
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 04-07-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16613364
Afficher les documents Détails de la promotion
PharmaFocus™
49464764
ASTP-24 6.35 mm 11.10 mm
368.19€
15m
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 04-07-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16623334
Afficher les documents Détails de la promotion
PharmaFocus™
49457003
ASTP-26 6.35 mm 12.70 mm
449.29€
15m
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 04-07-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16633364
Afficher les documents Détails de la promotion
PharmaFocus™
49464766
ASTP-35 7.92 mm 12.70 mm
401.59€
15m
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 04-07-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16653334
Afficher les documents Détails de la promotion
PharmaFocus™
49463403
ASTP-36 9.53 mm 14.27 mm
431.94€
15m
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 04-07-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16653314
Afficher les documents Détails de la promotion
PharmaFocus™
49443818
ASTP-73 9.53 mm 15.88 mm
537.39€
15m
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 04-07-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16683364
Afficher les documents Détails de la promotion
PharmaFocus™
49464802
ASTP-190 3.18 mm 9.53 mm
332.31€
15m
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 04-07-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16603374
Afficher les documents Détails de la promotion
PharmaFocus™
49464804
ASTP500-4 12.70 mm 19.05 mm
648.97€
15m
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 04-07-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16643364
Afficher les documents Détails de la promotion
PharmaFocus™
49464767
ASTP-88 12.70 mm 22.23 mm
946.66€
15m
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 04-07-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16673364
Afficher les documents Détails de la promotion
PharmaFocus™
49464801
ASTP-184 15.88 mm 22.23 mm
740.56€
15m
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 04-07-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16693364
Afficher les documents Détails de la promotion
PharmaFocus™
49464803
ASTP-191 19.05 mm 28.58 mm
1221.14€
15m
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 04-07-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16653364
Afficher les documents Détails de la promotion
PharmaFocus™
49464768
ASTP-90 19.05 mm 31.75 mm
1654.83€
15m
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 04-07-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16683324
Afficher les documents Détails de la promotion
PharmaFocus™
49455845
ASTP-92 25.40 mm 34.93 mm
1495.63€
15m
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 04-07-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Description
Description
  • A high purity silicone tubing specifically designed for peristaltic pumps and pinch valves and is ideal for demanding pharmaceutical pumping applications
  • Our Peristaltic Pump Tubing undergoes a stabilization process unique to Freudenberg Medical that provides the additional benefits of superior strength, performance, and longer life
  • Typical hardness: 50 Shore A
  • The tubing is individually packaged in pre-cut lengths of 15 m
Spécification
Spécification
Tubing
Autoclavable
50 ft.
PharmaFocus™ Premium Peristaltic Pump Tubing with Increased Durability for Longer Lasting Tube Life
15 m
200°C
Extractable test results - BPOG & USP 665 (ASTP), USP Class VI (ASTP), ISO 10993 (ASTP), EP 3.1.9 (ASTP), USP 85, 87, 88, 661, 788
Platinum-cured Silicone
15 m
-30°C
Non-sterile