Learn More
PharmaFocus™ Premium Reinforced Silicone Tubing
Tubing with single-braid reinforcement for high pressure applications
826.01€ - 1944.15€
Spécification
Type de produit | Tubing |
---|---|
Certifications/Conformité | Extractable test results - BPOG & USP 665 (ASTR), USP Class VI (ASTR), ISO 10993 (ASTR), EP 3.1.9 (ASTR) |
Autoclavable | Autoclavable |
Matériau | Platinum-cured Silicone |
Longueur totale (impériale) | 50 ft. |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||
16613374
|
PharmaFocus™
49464975 |
ASTR187-A65 | 4.75 mm | 10.34 mm |
826.01€
15m |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16663334
|
PharmaFocus™
49464511 |
ASTR250-A65 | 6.35 mm | 12.45 mm |
890.62€
15m |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16623374
|
PharmaFocus™
49464976 |
ASTR312-A65 | 7.92 mm | 15.04 mm |
999.28€
15m |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16693324
|
PharmaFocus™
49456981 |
ASTR375-A65 | 9.53 mm | 15.88 mm |
994.16€
15m |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16683314
|
PharmaFocus™
49446462 |
ASTR500-A65 | 12.70 mm | 20.32 mm |
1211.31€
15m |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16633374
|
PharmaFocus™
49464977 |
ASTR625-A65 | 15.88 mm | 24.51 mm |
1444.51€
15m |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16673314
|
PharmaFocus™
49446461 |
ASTR750-A65 | 19.05 mm | 27.94 mm |
1631.18€
15m |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16643374
|
PharmaFocus™
49464978 |
ASTR875-A65 | 22.23 mm | 31.37 mm |
1804.77€
15m |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16663324
|
PharmaFocus™
49450059 |
ASTR1000-A65 | 25.40 mm | 34.54 mm |
1944.15€
15m |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16653374
|
PharmaFocus™
49464979 |
ASTR375-A65MW | 9.53 mm | 16.71 mm |
1075.05€
15m |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16663374
|
PharmaFocus™
49464990 |
ASTR375-A65HW | 9.53 mm | 17.45 mm |
1122.78€
15m |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Available with single-braid reinforcement for enhanced performance in pharmaceutical high pressure and vacuum applications
- All reinforced silicone tubing is manufactured with an inner layer of platinum-cured silicone for ultra-pure fluid transfer and meets a diverse range of pharmaceutical and bioprocessing applications
- Engineered with superior flexibility, our premium tubing allows for excellent resilience and bend radius
- To meet a diverse range of application needs, PharmaFocus™ Premium Reinforced Tubing is designed to prevent kinking and compression and can withstand extreme temperature and pressure
- All PharmaFocus™ Premium tubing includes material certification and lot traceability
- Typical hardness: 65 Shore A
- The tubing is individually packaged in pre-cut lengths of 15 m
Spécification
Tubing | |
Autoclavable | |
50 ft. | |
PharmaFocus™ Premium Reinforced Tubing with Single-Braid Reinforcement for High Pressure Applications | |
15 m | |
180°C |
Extractable test results - BPOG & USP 665 (ASTR), USP Class VI (ASTR), ISO 10993 (ASTR), EP 3.1.9 (ASTR) | |
Platinum-cured Silicone | |
15 m | |
-30°C | |
Non-sterile |