Learn More
Masterflex™ Tubulure d’extension BPT PharMed™
Utilisez cette tubulure pour les pompes péristaltiques et les cultures cellulaires sensibles. La tubulure d’extension BPT PharMed™ Saint Gobain Performance Plastics™ est moins perméable aux gaz et vapeurs que la tubulure en silicone, et est idéale pour les systèmes de contrôle et de surveillance de fermentation, séparation, purification et procédés.
Marque:  Masterflex™ 95809-40
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11765778
Quantité Prix
1 268.00€ / 30m
6 217.24€ / 30m
Expédition estimée
24-02-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • Durée de vie jusqu’à 30 fois plus longue que les tubulures en silicone dans les pompes péristaltiques
  • Faible spallation de particules
  • Peuvent être autoclavés à répétition
  • Résiste au nettoyage et à la stérilisation CIP et SIP répétés
  • Entièrement testés selon les normes ISO 10993 pour faciliter le processus de validation
  • Répond aux critères USP classe VI, FDA et NSF
Applications typiques
  • Fabrication de produits de test de diagnostic
  • Systèmes de récolte de cellules et de traitement des milieux
  • Fabrication de vaccins
  • Chaînes de fabrication des bioréacteurs
  • Filtration et fermentation de la production
  • Garniture stérile
  • Transfert de fluides sensibles au cisaillement
Spécification
Spécification
USP, FDA, certification de la résine (pharmacopée européenne), NSF–51, sans DEHP, sans phtalate, RoHS
Autoclavables
Pharmed BPT
Tubulure MHLL
1/boîte
132°C
1,85 mm
30,48 m
-60°C
40