Learn More
Ismatec™ Tubulure d’extension PharMed™ Ismaprene
Tubulure idéale pour les applications pharmaceutiques et médicales, y compris pour les travaux de cultures cellulaires et tissulaires, ainsi que pour les denrées alimentaires. La tubulure d’extension Ismatec™ PharMed™ Ismaprene est destinée aux tubulures à 2 et 3 arrêts.
Marque:  Ismatec™ SC0337A
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10043002
Quantité Prix
1 99.56€ / 3m
10 89.78€ / 3m
Date d’expédition estimée: 24-09-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • Idéale pour la filtration de la production, la fermentation et les chaînes de fabrication des bioréacteurs.
  • Très longue durée de vie.
  • Non toxique et non hémolytique.
  • Résistance à la lumière normale et aux rayons UV
  • Convient aux produits médicaux et aux denrées alimentaires.
  • Spallation des particules faible.
  • Autoclavable de manière répétitive.
  • Résistance aux nettoyages CIP et SIP et à la stérilisation répétés.
  • Conforme aux critères de la norme USP classe VI, FDA et NSF.
  • Lixiviation possible des additifs (lubrifiants).
  • Applications
    • Acides : Bon
    • Solutions alcalines : Bon
    • Solvants : Non recommandé
    • Pression : Non recommandé
    • Milieux visqueux : Bon
    • Milieux stériles : Excellent
  • Conforme à : FDA 21 CFR 177.2600, classe VI de la pharmacopée des États-Unis, homologuée NSF (norme 51).
  • Stérilisation
    • Autoclavable à la vapeur, 30 minutes à 1 bar (15 psi) et 141°C.
    • Stérilisation au gaz et à l’oxyde d’éthylène.
    • Stérilisation par irradiation jusqu’à 2,5 mrad.
    • Mise en garde : Utilisez une tubulure spécifique (bouchons soudés) lors de l’autoclavage d’une tubulure à 2 ou 3 arrêts à code couleur.
Spécification
Spécification
FDA 21CFR177.2600 USP Classe VI Listé NSF (norme 51)
135°C
Autoclavables
3 m
Applications pharmaceutiques et médicales, y compris les travaux de cultures cellulaires et tissulaires, ainsi que le traitement des denrées alimentaires. Tubulure à deux et trois arrêts.
1 bobine
CO2 1200, O2 200, N2 80
Beige
Excellent
PharMed Ismaprene
Tubulure d’extension
-60deg;C
D.I. de 0,25mm
Lixiviation possible des additifs (lubrifiants).