Learn More
Phénanthrénequinone, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10042090
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
84-11-7
C14H8O2
208.22
MFCD00001163
YYVYAPXYZVYDHN-UHFFFAOYSA-N
9,10-phenanthrenequinone, phenanthrenequinone, 9,10-phenanthrenedione, 9,10-phenanthraquinone, phenanthraquinone, 9,10-phenanthroquinone, 9-10 phenanthrene quinone, unii-42l7bz8h74, ccris 7615, phenanthrene, 9,10-dihydro-9,10-dioxo
6763
CHEBI:37454
phénanthrène-9,10-dione
C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3C(=O)C2=O
84-11-7
C14H8O2
208.22
MFCD00001163
YYVYAPXYZVYDHN-UHFFFAOYSA-N
9,10-phenanthrenequinone, phenanthrenequinone, 9,10-phenanthrenedione, 9,10-phenanthraquinone, phenanthraquinone, 9,10-phenanthroquinone, 9-10 phenanthrene quinone, unii-42l7bz8h74, ccris 7615, phenanthrene, 9,10-dihydro-9,10-dioxo
6763
CHEBI:37454
phénanthrène-9,10-dione
C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3C(=O)C2=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Phenanthrenequinone
Note relative au nom 95%
Point de fusion 201°C to 211°C
Couleur Marron-orange
Point d’ébullition 360°C
Point d’éclair 245°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Beilstein 07, 796
Fieser 01,827; 02,317
Merck Index 15, 7327
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in glacial acetic acid,soluble in benzene,ether and hot alchol
Poids de la formule 208.22
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenanthrenequinone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.