Learn More
Dichlorophosphatede phényle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-181901
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
770-12-7
C6H5Cl2O2P
210.98
MFCD00002067
TXFOLHZMICYNRM-UHFFFAOYSA-N
phenyl dichlorophosphate, phenyl phosphorodichloridate, dichlorophenoxyphosphine oxide, phosphorodichloridic acid, phenyl ester, phenylphosphoric dichloride, phenyl phosphorodichlorodate, phenoxydichlorophosphine oxide, phenyldichlorophosphate, phenoxyphosphoryl dichloride, phosphoroyl dichloride phenyl ester
13038
Dichlorophosphoryloxybenzène
C1=CC=C(C=C1)OP(=O)(Cl)Cl
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
770-12-7
C6H5Cl2O2P
210.98
MFCD00002067
TXFOLHZMICYNRM-UHFFFAOYSA-N
phenyl dichlorophosphate, phenyl phosphorodichloridate, dichlorophenoxyphosphine oxide, phosphorodichloridic acid, phenyl ester, phenylphosphoric dichloride, phenyl phosphorodichlorodate, phenoxydichlorophosphine oxide, phenyldichlorophosphate, phenoxyphosphoryl dichloride, phosphoroyl dichloride phenyl ester
13038
Dichlorophosphoryloxybenzène
C1=CC=C(C=C1)OP(=O)(Cl)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Phenyl dichlorophosphate
Note relative au nom 99%
Point de fusion -1°C
Couleur Brun à incolore
Densité 1.4120g/mL
Point d’ébullition 241°C to 243°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5OP(O)Cl2
Indice de réfraction 1.5210 to 1.523
Quantité 25 g
Beilstein 06, 179
Fieser 01,847; 11,410; 12,384; 13,240; 15,146
Merck Index 15, 7394
Gravité spécifique 1.412
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes
Poids de la formule 210.98
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide