Learn More
Phényl isothiocyanate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510109
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
103-72-0
C7H5NS
135.18
MFCD00004798
QKFJKGMPGYROCL-UHFFFAOYSA-N
phenyl isothiocyanate, phenylisothiocyanate, thiocarbanil, phenyl mustard oil, benzene, isothiocyanato, pitc, isothiocyanic acid phenyl ester, benzene-1-isothiocyanate, phenylsenfoel, phenyl thioisocyanate
7673
CHEBI:85103
isothiocyanatobenzène
S=C=NC1=CC=CC=C1
103-72-0
C7H5NS
135.18
MFCD00004798
QKFJKGMPGYROCL-UHFFFAOYSA-N
phenyl isothiocyanate, phenylisothiocyanate, thiocarbanil, phenyl mustard oil, benzene, isothiocyanato, pitc, isothiocyanic acid phenyl ester, benzene-1-isothiocyanate, phenylsenfoel, phenyl thioisocyanate
7673
CHEBI:85103
isothiocyanatobenzène
S=C=NC1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Phenyl isothiocyanate
Point de fusion -21.0°C
Couleur Jaune
Densité 1.1288g/mL
Point d’ébullition 221.0°C
Point d’éclair 87°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5NCS
Indice de réfraction 1.6490 to 1.6510
Quantité 100 g
Beilstein 12,453
Fieser 01,844; 02,323
Merck Index 15,7408
Gravité spécifique 1.1288
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol and diethyl ether
Viscosité 1.3 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 135.19
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenyl isothiocyanate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.