Learn More
Acétale diméthylique de phénylacétaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-181945
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
101-48-4
166.22
MFCD00008487
WNJSKZBEWNVKGU-UHFFFAOYSA-N
2,2-dimethoxyethyl benzene, phenylacetaldehyde dimethyl acetal, viridine, hyscylene p, 1,1-dimethoxy-2-phenylethane, benzene, 2,2-dimethoxyethyl, phenacetaldehyde dimethyl acetal, padma, 2,2-dimethoxy-1-phenylethane, phenylacetic aldehyde dimethyl acetal
60995
2,2-diméthoxyéthylbenzène
COC(CC1=CC=CC=C1)OC
101-48-4
166.22
MFCD00008487
WNJSKZBEWNVKGU-UHFFFAOYSA-N
2,2-dimethoxyethyl benzene, phenylacetaldehyde dimethyl acetal, viridine, hyscylene p, 1,1-dimethoxy-2-phenylethane, benzene, 2,2-dimethoxyethyl, phenacetaldehyde dimethyl acetal, padma, 2,2-dimethoxy-1-phenylethane, phenylacetic aldehyde dimethyl acetal
60995
2,2-diméthoxyéthylbenzène
COC(CC1=CC=CC=C1)OC
Nom chimique ou matériau Phenylacetaldehyde dimethyl acetal
Note relative au nom 98%
Acidité 1mg KOH/g max.
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0040g/mL
Point d’ébullition 219°C to 221°C (754.0 mmHg)
Point d’éclair 83°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C10H14O2
Formule linéaire C6H5CH2CH(OCH3)2
Indice de réfraction 1.4930 to 1.495
Quantité 5 g
Beilstein 07, 293
Gravité spécifique 1.004
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in 2 parts of 70% alcohol
Poids de la formule 166.22
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide