Learn More
Ester pinacolique d’acide phénylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11936121
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Phenylboronic acid pinacol ester
CAS 24388-23-6
Point de fusion 27°C to 31°C
Point d’ébullition 110°C (12.0 Torr)
Point d’éclair 107°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C12H17BO2
Numéro MDL MFCD00966985 MFCD31699955
Quantité 25 g
Synonyme phenylboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzene, phenylboronic acid, pinacol ester, 2-phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, benzeneboronic acid, pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-phenyl, acmc-209gbq, phenylboronic pinacol ester, phenylboronicacidpinacolester, pinacolboryl benzene
Clé InChI KKLCYBZPQDOFQK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CC=C1
Nom IUPAC 4,4,5,5-tétraméthyl-2-phényl-1,3,2-dioxaborolane
Poids moléculaire (g/mol) 204.08
CID PubChem 570673
Poids de la formule 204.08
Pourcentage de pureté 97%