Learn More
Chlorure de phénylsélényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10083443
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
5707-04-0
C6H5ClSe
191.53
MFCD00000478
WJCXADMLESSGRI-UHFFFAOYSA-N
phenylselenenyl chloride, phenylselenyl chloride, benzeneselenenyl chloride, chloroselenobenzene, phenyl hypochloroselenoite, phenylselenium chloride, phsecl, phenylselenenylchloride, phenylselanyl chlorane, chloroselanylbenzene
21928
sélénohypochlorite de phényle
Cl[Se]C1=CC=CC=C1
5707-04-0
C6H5ClSe
191.53
MFCD00000478
WJCXADMLESSGRI-UHFFFAOYSA-N
phenylselenenyl chloride, phenylselenyl chloride, benzeneselenenyl chloride, chloroselenobenzene, phenyl hypochloroselenoite, phenylselenium chloride, phsecl, phenylselenenylchloride, phenylselanyl chlorane, chloroselanylbenzene
21928
sélénohypochlorite de phényle
Cl[Se]C1=CC=CC=C1
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Phenylselenyl chloride
Note relative au nom 98%
Point de fusion 61.0°C to 65.0°C
Couleur Orange
Point d’ébullition 120.0°C (20.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5SeCl
Quantité 1 g
Beilstein 06, III, 1110
Fieser 05,518; 06,459; 07,286; 09,25; 11,33; 13,26; 16,19; 17,26
Poids de la formule 191.52
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenylselenyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.