Learn More
Phényltrichlorosilane 95 %, Acros Organics
Marque:  Acros Organics 131000010
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 98-13-5 Poids : 1.37100kg Transport : UN number : 1804 Chem class : 8 Pack group : II
Quantité 1L
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 10035723
  • 127.00€ / 1L
En stock, prêt à être expédié: 1
Identifiants chimiques
98-13-5
211.55
ORVMIVQULIKXCP-UHFFFAOYSA-N
7372
C1=CC=C(C=C1)[Si](Cl)(Cl)Cl
C6H5Cl3Si
MFCD00000479
trichloro phenyl silane, phenyltrichlorosilane, silane, trichlorophenyl, phenyl trichlorosilane, phenylsilicon trichloride, silane, phenyltrichloro, silicon phenyl trichloride, benzene, trichlorosilyl, unii-m7199jl06m, phenyl-trichloro-silane
Trichloro(phényl)silane
Spécification
Phenyltrichlorosilane
91°C
Flacon en verre
1.321
Incolore à jaune
95%
94% min. (GC)
C6H5SiCl3
16, 911
Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in benzene,ehter and perchloroethylene
C1=CC=C(C=C1)[Si](Cl)(Cl)Cl
211.55
211.55
95%
1.3210g/mL
Authentic
1.5220 to 1.524
201°C
1L
98-13-5
C6H5Cl3Si
MFCD00000479
trichloro phenyl silane, phenyltrichlorosilane, silane, trichlorophenyl, phenyl trichlorosilane, phenylsilicon trichloride, silane, phenyltrichloro, silicon phenyl trichloride, benzene, trichlorosilyl, unii-m7199jl06m, phenyl-trichloro-silane
ORVMIVQULIKXCP-UHFFFAOYSA-N
Trichloro(phényl)silane
7372
Liquide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Phenyltrichlorosilane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P232-Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
FDS Documents
Certificats