Learn More
Phényltrichlorosilane 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-184210
Click to view available options
Quantité:
10 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
98-13-5
C6H5Cl3Si
211.55
MFCD00000479
ORVMIVQULIKXCP-UHFFFAOYSA-N
trichloro phenyl silane, phenyltrichlorosilane, silane, trichlorophenyl, phenyl trichlorosilane, phenylsilicon trichloride, silane, phenyltrichloro, silicon phenyl trichloride, benzene, trichlorosilyl, unii-m7199jl06m, phenyl-trichloro-silane
7372
Trichloro(phényl)silane
C1=CC=C(C=C1)[Si](Cl)(Cl)Cl
98-13-5
C6H5Cl3Si
211.55
MFCD00000479
ORVMIVQULIKXCP-UHFFFAOYSA-N
trichloro phenyl silane, phenyltrichlorosilane, silane, trichlorophenyl, phenyl trichlorosilane, phenylsilicon trichloride, silane, phenyltrichloro, silicon phenyl trichloride, benzene, trichlorosilyl, unii-m7199jl06m, phenyl-trichloro-silane
7372
Trichloro(phényl)silane
C1=CC=C(C=C1)[Si](Cl)(Cl)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Phenyltrichlorosilane
Note relative au nom 95%
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.3210g/mL
Point d’ébullition 201°C
Point d’éclair 91°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5SiCl3
Indice de réfraction 1.5220 to 1.524
Quantité 10 mL
Beilstein 16, 911
Gravité spécifique 1.321
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in benzene,ehter and perchloroethylene
Poids de la formule 211.55
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenyltrichlorosilane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Sicherheitshinweis
  • P232-Protéger de l'humidité.