Learn More
Knick Elektronische™ pH-mètre Portavo 904 numérique
Inclut des fonctionnalités d’enregistreur de données et d’impression. Le clavier à membrane lisse est durable et facile à nettoyer. Pas de dépôts collants ou croûtés.
Marque: Knick Elektronische™ 904 pH
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.56000kg
Description
- PH-mètre avancé avec enregistreur de données et fonctionnalités d’impression, avec capacité de commande à distance.
- Le clavier à membrane lisse est durable et facile à nettoyer. Pas de dépôts collants ou croûtés.
- Écran LCD avec caractères de 15 mm de hauteur avec verre naturel antireflet, résistant aux rayures et aux produits chimiques.
- Des icônes claires pour guider l’opérateur.
- Le carquois remplaçable et intégré protège le capteur. Transparent Facile à retirer.
- Boîtier bleu et ergonomique résistant aux chocs et aux produits chimiques. Châssis étanche et moulé. (Protection IP 66).
- Le cache protège contre les saletés et les dommages.
- Le joint lamellaire très flexible peut être complètement replié.
- Pliant pour être accroché ou placé debout, les deux mains sont libres pour manipuler le capteur.
- Les prises robustes plaquées or sont étanches.
- La sangle de transport réglable est fixée directement à l’instrument de mesure.
- Étalonnage 1, 2 et 3 points.
- Calimatic™ reconnaît automatiquement le bon tampon sur un ensemble de 8 tampons.
- Étalonnage manuel possible avec deux tampons quelconques.
- Enregistrement automatique des valeurs mesurées sur de longues périodes. Manuel (avec la touche STO), intervalle (par exemple toutes les 30 minutes) ou contrôlé par événement (en fonction d’une différence de valeur mesurée : cette fonction empêche toute consommation de mémoire inutile).
- Combiné à un PC, l’instrument de mesure peut enregistrer en continu n’importe quelle quantité de données. Pour l’imprimante ou le PC, il suffit de tourner la fiche. Évite la paperasse et empêche les erreurs de transcription manuelle. Fournit des enregistrements pour la documentation QM (ISO 9000 et GLP).
- Le logiciel de transfert Paraly™ SW 109 transfère les valeurs mesurées au PC.
Spécification
Avec horloge, mémoire des valeurs mesurées, enregistreur de données, interface, logiciel de transfert | |
904 digital | |
pH-mètre |