Learn More
A&D Weighing Balance analytique Phoenix GH agréé Classe I
Technologie de pesage OES (Ordinal Electromagnetic Sensor) offrant la meilleure précision.
Marque:  A&D Weighing GH-300-EC
Informations supplémentaires : Poids : 9.00000kg
Code produit. 16621122
  • 3110.00€ / 1 pièce
Date d’expédition estimée: 07-12-2021
Description
Description
  • Conforme au type CE
  • Plage de pesage étendue
  • Verre antistatique
  • Étalonnage automatique par simple pression sur une touche avec masse d'étalonnage interne motorisée
  • Étalonnage automatique en cas de variation de la température ambiante
  • Interface RS-232C standard pour imprimante, ordinateur ou autres périphériques
  • Conformité aux normes GLP, GMP et ISO
  • Fonction de mémorisation de données
  • Numéro d'identification pour la sortie GLP
  • Fonction de mise hors tension automatique
  • Chambre de pesée de grande capacité : 183 mm (L) x 148,5 mm (P) x 251 mm (H)
  • Logiciel de communication WinCT (en téléchargement)
Spécification
Spécification
320 g
BPL / BPF / BPC / ISO / OIML
Acier inoxydable
11 VA vers adaptateur (12 V, 300 mA)
GH-300-EC
Écran à cristaux liquides (LCD)
0,1 mg
3,5 secondes
RS-232 C