Learn More
Tampon phosphatase 1 (5X)
Pour applications de biologie moléculaire et cellulaire.
33.25€ - 49.33€
Spécification
Composants | 100mM Tris (pH 7.5) and 100mM magnesium chloride |
---|---|
Contenu et stockage | Ambient temperatures |
Type de produit | Phosphatase buffer 1 (5X) |
Forme | Liquide |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15474669
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62267.AK |
250 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15464669
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62267.AE |
100 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- Formule : 100 mm Tris (pH 7,5) et 100 mm de chlorure de magnésium
Spécification
100mM Tris (pH 7.5) and 100mM magnesium chloride | |
Ambient temperatures | |
Phosphatase buffer 1 (5X) | |
Liquide |
Usage exclusivement réservé à la recherche