Learn More
Solution tampon de phosphate, pH 7, Honeywell™ Fluka™
Click to view available options
Quantité:
1 L
10 L
Conditionnement:
Flacon poly
Seau en poly
Spécification
Nom chimique ou matériau | Phosphate buffer solution |
Densité | 1.01g/mL at 20°C |
Quantité | 1 L |
Conditionnement | Flacon poly |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |