Learn More
PBS, Solution saline tamponnée au phosphate, Solution 10X, Fisher BioReagents
Tampon couramment utilisé
30.15€ - 172.00€
Spécification
Contenu et stockage | Température ambiante |
---|---|
Forme | Liquide |
Code produit | Marque | Quantité | Type d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Type d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10649743
|
Fisher Bioreagents
BP399-20 |
20L | Poly Cube |
172.00€
20L |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
12899712
|
Fisherbrand
|
4 l | Poly Cube |
65.15€
4L |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10204733
|
Fisher Bioreagents
BP399-1 |
1L | Flacon Nalgene en PE |
40.80€
1L |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10468543
|
Fisher Bioreagents
BP399-500 |
500mL | Flacon poly |
30.15€
500mL |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Tampon couramment utilisé
Solution tampon phosphate standard concentrée.Spécification
Température ambiante | |
Liquide |