Learn More
Thermo Scientific™ Tampon de citrate-phosphate (5X)
Code produit. 15415269
Click to view available options
Quantité:
100mL
Conditionnement:
100mL
Code produit. 15415269
Marque: Thermo Scientific™ J62982.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Utilisé comme tampon de substrat dans les procédures d’immunodosage. Il est utilisé dans l’électrophorèse SDS PAGE.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme physique Liquide
Quantité 100mL