Learn More
Solution étalon de phosphate 1000 ppm (1 mg/ml), pour chromatographie à paires d’ions, prête à l’emploi, Fisher Chemical
Marque:  Fisher Chemical J/4558/05
Code nomenclature Nacres: NA.24
Informations supplémentaires : CAS : 7558-80-7 Poids : 0.10000kg
Code produit. 10578240
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Flacon en plastique PEHD de 100 ml
Spécification
Spécification
Liquide
Flacon en plastique PEHD
100 mL
145108
Incolore
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS Documents