Learn More
WTW™ Kits de test phosphate
Obtenez des mesures de précision pour les eaux usées, l’eau potable, les eaux de surface et les engrais grâce aux kits de test cellulaire du phosphate (PO4) CombiCheck.
162.00€ - 173.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Pour les eaux usées, l’eau potable, les eaux de surface, les engrais |
---|---|
Comprend | Certificats |
Suffisant pour | 25 tests |
Méthode de test | Photométrique |
Code produit | Marque | Type | Nbre de tests | Plage | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Nbre de tests | Plage | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11777315
|
WTW™
252076 |
Kit de test cellulaire du phosphate (PO4) CombiCheck | 90 | 0,5 à 25 mg/l de PO4-P, 0,5 à 25 mg/l de Total, 1,5 à 76,7 mg/l de PO4 |
173.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11771093
|
WTW™
250413 |
Kit de test cellulaire du phosphate (PO4) CombiCheck | 25 | 0,5 à 25 mg/l de PO4-P, 1,5 à 76,7 mg/l de PO4 |
172.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 17-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10327481
|
WTW™
250446 |
Kit de test cellulaire d’O2 pour la demande chimique en oxygène DCO CombiCheck | 95 | 0,010 à 5 mg/l de PO4-P, 0,03 à 15,3 mg/l de PO4 |
162.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10035410
|
WTW™
250447 |
Kit de test cellulaire de surfactant N-Ten (non ionique) | 25 | 0,5 à 30 mg/l PO4-P, 1,5 à 92 mg/l PO4 |
171.00€
2L |
Expédition estimée: 23-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
- Divers instruments de mesure des phosphates
- Photomètres PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, Photoflex
- Pour les eaux usées, l’eau potable, les eaux de surface, les engrais
- Kit de test cellulaire du phosphate (PO4) CombiCheck
Spécification
Pour les eaux usées, l’eau potable, les eaux de surface, les engrais | |
Certificats | |
25 tests | |
Photométrique |