Learn More
Acide phosphorique, Puriss., conforme aux spécifications analytiques de BP, FCC, NF, Ph. Eur., 85,0-88,0 %, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
5 L
10 L
4 x 2,5 L
45kg
4 x 5 L
6 x 1 L
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Nom chimique ou matériau | Phosphoric acid |
Note relative au nom | Puriss., meets analytical specification of BP, FCC, NF, Ph. Eur., 85.0-88.0% |
% min. CAS | ≥85.0000% |
% max. CAS | >85%, ≤15.0000% |
Densité | 1,685 g/ml à 25 °C |
Conditionnement | Boîte en carton |
Tension de vapeur | 5 mmHg (25°C), 2,2 mmHg (20°C) |
Quantité | 45kg |
Formule linéaire | H3PO4 |
Numéro UN | UN1805 |