Learn More
Oxychlorure de phosphore, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10032470
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
10025-87-3
MFCD00011443
XHXFXVLFKHQFAL-UHFFFAOYSA-N
oxychlorure de phosphore, chlorure de phosphoryle, trichlorure de phosphore, trichlorure de phosphoryle, phosphoroxychlorure, oxyde de trichlorophosphine, oxytrichlorure de phosphore, fosforoxychlorid, phosphorous oxychloride, phosphorylchlorid
24813
CHEBI : 30336
O=P(Cl)(Cl)Cl
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
10025-87-3
MFCD00011443
XHXFXVLFKHQFAL-UHFFFAOYSA-N
oxychlorure de phosphore, chlorure de phosphoryle, trichlorure de phosphore, trichlorure de phosphoryle, phosphoroxychlorure, oxyde de trichlorophosphine, oxytrichlorure de phosphore, fosforoxychlorid, phosphorous oxychloride, phosphorylchlorid
24813
CHEBI : 30336
O=P(Cl)(Cl)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X, réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Oxychlorure de phosphore
Forme physique Liquide
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule moléculaire Cl3OP
Formule linéaire POCl3
Fieser 01,876 ; 02,330 ; 03,228 ; 04,390 ; 05,535 ; 07,292 ; 09,374 ; 11,429 ; 13,249 ; 15,267 ; 17,288
Merck Index 15, 7461
Poids moléculaire (g/mol) 153.323
Poids de la formule 153.33
Pourcentage de pureté ≥ 98.5 % (ex Cl)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4600 à 1.4620 (20°C, 589 nm)
Densité 1.6450 g/ml
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Phosphorus oxychloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.