Learn More
Pentoxyde de phosphore, 98 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3593490
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
1314-56-3
O5P2
141.94
MFCD00011440
DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N
Phosphoric anhydride
tricyclo[3.3.1.1³,⁷]tetraphosphoxane-1,3,5,7-tetrone
O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
1314-56-3
O5P2
141.94
MFCD00011440
DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N
Phosphoric anhydride
tricyclo[3.3.1.1³,⁷]tetraphosphoxane-1,3,5,7-tetrone
O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Phosphorus pentoxide
Point de fusion 340.0°C to 360.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline hygroscopique fine
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire P2O5
Fieser 01,871; 07,291; 10,319; 14,151; 15,267
Merck Index 15,7467
Informations sur la solubilité Solubility in water: 85% (20°C); reacts forming h3po4 with evol.of heat.
Poids de la formule 141.94
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Extra pur