Learn More
Étalon de phosphore pour ICP, 1000 μg/ml dans H2O, SPEX CertiPrep™
Catalog Number p-219302
Click to view available options
Quantité:
30 mL
125 ml
250 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en PEBD lixivié trois fois
Flacon poly
7722-76-1, 7732-18-5
H6NO4P
115.03
MFCD00003396
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
24402
CHEBI:62982
N.OP(O)(O)=O
7722-76-1, 7732-18-5
H6NO4P
115.03
MFCD00003396
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
24402
CHEBI:62982
N.OP(O)(O)=O
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
P1000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Certifié conforme à GHS/OSHA
Nom chimique ou matériau Phosphorus Standard
% min. CAS 0.1, 99.9
% max. CAS 0.1, 99.9
Nom IUPAC ammonium dihydrogen phosphate
Qualité Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix     Concentration     Réf.No.
H2O    1 000μg/mL    PLP9-2Y, -2T, -2X    10 000    PLP9-3Y, -3X
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
Solvant ou matrice H2O
Quantité 30 mL
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Concentration or Composition Notes 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse.
Afficher plus Afficher moins
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire