Learn More
Palintest™ Tubes pour photomètre
Marque:  Palintest™ PT555
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.07520kg
Code produit. 13497476
  • 57.24€ / 5 pièces
Expédition estimée: 05-08-2024
Spécification
10 mL
5 paquet
Tube pour photomètre
5/boîte
25 mm