Learn More
Molecular Probes™ pHrodo™ AM Variety Pack
Quantifiez le pH intracellulaire avec le pack de variété pHrodo AM, qui contient des colorants indicateur de pH intracellulaire pHrodo Red et Green AM qui sont perméables aux cellules et sont fluorescents dans des environnements cytosoliques acides. Ces colorants pHrodo AM sont compatibles avec la HCS, la HTS, les lecteurs de microplaques de fluorescence et la cytométrie en flux.
Marque: Molecular Probes™ P35380
Code nomenclature Nacres: NA.55
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Mesurez et quantifiez le pH intracellulaire avec le pack de variété pHrodo AM, qui inclut les colorants indicateurs pHrodo Red et Green AM, les sondes fluorogéniques qui traversent la membrane cellulaire et restent dans l’espace intracellulaire lors du clivage par des estérases non spécifiques.Le pack de variété pHrodo AM contient un flacon de chacun des colorants indicateurs pHrodo Red AM et pHrodo Green AM, chaque flacon fournissant un volume de réactif suffisant pour tester une plaque à 96 puits. Les indicateurs de pH intracellulaires pHrodo Red AM et pHrodo Green AM sont des sondes fluorogéniques utilisées pour mesurer le pH intracellulaire dans les cellules vivantes. Ils sont faiblement fluorescents à un pH neutre, mais augmentent considérablement leur fluorescence lorsque le pH diminue. Ces réactifs peuvent quantifier le pH cytosolique cellulaire dans une plage comprise entre 4 et 9 avec un pKa de ∼6,5 et avec des spectres d’excitation/émission de 560/585 nm (pHrodo Red) et de 509/533 nm (pHrodo Green).
Les colorants pHrodo Red AM et pHrodo Green AM sont photostables et adaptés à une utilisation dans les expériences de multiplexage. Le pHrodo Red est facilement multiplexable avec une grande variété de rapporteurs et de colorants bleus, verts et rouge profond tels que GFP, Fuo-4, calcéine, NucBlue, CellEvent Caspase 3/7 green, Mitosox Green et Mitotracker Deep Red, entre autres. Le colorant pHrodo Green est facilement multiplexable avec une grande variété de rapporteurs et de colorants bleus, rouges et rouge profond, tels que Mitosox Red, CellEvent Caspase 3/7 Red, NucBlue, RFP et Mitotracker Deep Red, entre autres. La modification des colorants pHrodo Red et pHrodo Green par des groupes d’ester AM se solde par une molécule non chargée qui peut pénétrer dans les membranes cellulaires. Une fois à l’intérieur de la cellule, les groupes bloquants lipophiles sont clivés par des estérases non spécifiques, ce qui entraîne un composé qui est retenu dans l’espace intracellulaire. L’intensité de fluorescence de la sonde est alors un indicateur du pH intracellulaire L’utilisation ultérieure du kit de tampon d’étalonnage du pH intracellulaire (Réf. P35379) permet de quantifier ce pH intracellulaire.
Les indicateurs de pH intracellulaire pHrodo Red AM et pHrodo Green AM sont compatibles avec plusieurs plateformes, comme la microscopie par fluorescence classique, l’analyse à haute densité (HCS), la cytométrie en flux et la fluorimétrie sur microplaques ou le criblage à haut débit (HTS). Ces réactifs sont également compatibles avec les microscopes par fluorescence grand champ ou confocale, les cytomètres en flux, les lecteurs de plaques de fluorescence et les instruments à haute densité.
Spécification
Perméant aux cellules | |
Conserver à 2–8°C, desséché et à l’abri de la lumière. |
|
Fluorescence | |
Microscope à fluorescence, Cytomètre en flux, Fluorimètre, Instrument à grande capacité | |
Visible | |
Plaque 96 puits | |
Fluorescent à base de colorants | |
1 kit | |
Cytoplasme | |
pHrodo™ Green : 509/533 nm pHrodo™ Red : 560 à 585 nm |
Couleur verte, orange | |
Pack pHrodo™ AM | |
Analyse cellulaire | |
Sonde fluorogénique | |
Liquide | |
Indicateur de pH | |
pHrodo™ | |
DMSO (diméthylsulfoxyde) | |
Test d’une plaque à 96 puits |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.