Learn More
Phthaloyl chloride, 90%, Acros Organics
Marque:  Acros Organics 417971000
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 88-95-9 Poids : 0.10000kg Transport : UN number : 3265 Chem class : 8 Pack group : II
Quantité. 100mL
Emballage AcroSeal™ Glass bottle
Code produit. 13505000
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 03 88 67 14 14.
Voir les produits de remplacement »
Spécification
Identifiants chimiques
88-95-9
203.018
phthaloyl chloride, phthaloyl dichloride, phthalic chloride, phthalyl chloride, phthalic dichloride, phthalic acid dichloride, phthalyl dichloride, 1,2-benzenedicarbonyl dichloride, o-phthaloyl dichloride, phthaloyldichloride
benzene-1,2-dicarbonyl chloride
C8H4Cl2O2
FYXKZNLBZKRYSS-UHFFFAOYSA-N
6955
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)Cl)C(=O)Cl
Spécification
Phthaloyl chloride
113°C
1.5674 to 1.5694
269.0°C to 271.0°C
100mL
90%
C6H4(COCl)2
Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in ether, decomposes in alcohol
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)Cl)C(=O)Cl
203.018
203.02
1.4000g/mL
AcroSeal™ Glass bottle
1.4
12.0°C
88-95-9
C8H4Cl2O2
phthaloyl chloride, phthaloyl dichloride, phthalic chloride, phthalyl chloride, phthalic dichloride, phthalic acid dichloride, phthalyl dichloride, 1,2-benzenedicarbonyl dichloride, o-phthaloyl dichloride, phthaloyldichloride
FYXKZNLBZKRYSS-UHFFFAOYSA-N
benzene-1,2-dicarbonyl chloride
6955
90%
Vidéos