Learn More
Thermo Scientific™ Phusion GC Buffer Pack, detergent-free
Choisissez entre deux boîtes de tampons pour optimiser la PCR haute fidélité ou l’amplification de modèles difficiles ou longs à l’aide des polymérases d’ADN haute fidélité Thermo Scientific™ Phusion™.
Marque: Thermo Scientific™ F521L
Code nomenclature Nacres: NA.55
Informations supplémentaires : Poids : 1.51950kg
Description
Deux tampons optimisés sont disponibles pour les ADN polymérases haute fidélité Thermo Scientific Phusion : Tampon Phusion HF 5X et tampon Phusion GC 5X. Le taux d'erreur de l'ADN polymérase Phusion dans le tampon HF (4,4 x 10-7) est inférieur à celui du tampon GC (9,5 x 10-7). Le tampon HF doit donc être utilisé par défaut pour une amplification haute fidélité. Cependant, le tampon GC peut améliorer la performance de l'ADN polymérase Phusion avec certains modèles difficiles ou longs, comme les modèles riches en GC ou possédant des structures secondaires complexes. Pour les applications telles que les microréseaux (microarray) ou la chromatographie liquide à haute performance sur gel dénaturant (DHPLC), où les modèles d'ADN doivent être exempts de détergents, nous vous recommandons d'utiliser des tampons de réaction sans détergent.
Les tampons Phusion Green 5X contiennent un réactif de densité et deux colorants de suivi qui favorisent le chargement direct des produits issus de la PCR sur un gel. Les tampons colorés n'altèrent pas les performances des enzymes. En outre, ils sont compatibles avec des applications en aval telles que le séquençage, la ligature et la digestion par restriction de l'ADN.
Tampon HF sans détergent pour les ADN polymérases Phusion développé pour les applications DHPLC et microarrayComprend :
Tampon Phusion HF 5x sans détergent, solution de MgCl2 de 50 mM, DMSO à 100 %.
Spécification
Inclut : • Tampon Phusion GC 5X, sans détergent (un tampon 1X fournit 1,5 mM de MgCl2) • 50 mM de MgCl2 • DMSO Conserver à -20°C. |
|
ADN polymérase Phusion haute fidélité | |
Standard PCR, High-fidelity PCR | |
4 x 1,5 mL |
Boîte de tampons GC Phusion™ sans détergent | |
Wet or Dry Ice | |
ADN |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.