Learn More
Uvex™ Phynomic C5 Cut Protection Gloves
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
12
Description
- La construction légère agit comme un deuxième peau pour garantir la sensibilité tactile
- La composition optimale du matériau assure une protection contre les coupures de niveau C.
- La doublure en mousse aqua-polymère est respirante et repousse l’humidité
- Les gants sont fabriqués à partir de matériaux qui empêchent une transpiration excessive
- Meilleure préhension dans les environnements secs, et légèrement humides
- La technologie 3D Ergo garantit un ajustement sûr
- Exempts de substances nocives, conformément à la norme OEKO-TEX™ 100
- Tolérance cutanée confirmée par le proDERM Institute for Applied Dermatological Research (11.0356-02, 11.0482-11)
Spécification
Certifications/Conformité | Norme OEKO-TEX™ 100 |
Applications | Industrie |
Coating Material | Mousse aqua-polymère |
Couleur | Bleu, Gris |
Matériau | Dyneema™, PA, Élasthanne |
Dimensions | 6 |
Norme EN388 | 4X42C |
À utiliser avec (application) | Transformation des aliments, inspection, travaux de précision et tri |
Sexe | Unisexe |
Type de manchette de gant | Maille |