Learn More
Uvex™ Phynomic Lite White Safety Gloves
Click to view available options
Dimensions:
5
6
7
8
9
10
11
12
Description
- Leur construction extrêmement légère rend ces gants adaptés à des tâches particulièrement délicates
- Imprégnation d’aqua-polymère sur la paume et le bout des doigts, pour une résistance à l’abrasion mécanique
- Améliorent les capacités de préhension dans les zones sèches et légèrement humides
- La doublure poreuse est respirante, afin de limiter la transpiration
- Exempts de substances nocives, conformément à la norme OEKO-TEX™ 100
- Tolérance cutanée confirmée par le proDERM Institute for Applied Dermatological Research (11.0356-02, 11.0482-11)
- La technologie 3D Ergo garantit un ajustement sûr
- Conviennent à la manipulation et la transformation d’aliments
Spécification
Certifications/Conformité | Norme OEKO-TEX™ 100 |
Applications | Industrie |
Coating Material | polymère |
Couleur | Blanc |
Matériau | Élasthanne, PA |
Dimensions | 5 |
Norme EN388 | 2121X |
À utiliser avec (application) | Conduite / exploitation de machines, peinture et pose de papier |
Sexe | Unisexe |
Type de manchette de gant | Maille |