Learn More
Thermo Scientific™ PI : substrat de kinase lipide PS
Code produit. 10786221
Click to view available options
Quantité:
800 nmol
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10786221
Marque: Thermo Scientific™ PV5122
Specifically optimized for use with the Class III PI3 kinase (PIK3C3 (hVPS34)) and Type III PI4 lipid kinases, this substrate can also be used as a general substrate for the Class I lipid kinases.
Specifically optimized for use with the Class III PI3 kinase (PIK3C3 (hVPS34)) and Type III PI4 lipid kinases, this substrate can also be used as a general substrate for the Class I lipid kinases. The lipid vesicles consist of a 1:9 molar ratio of phosphatidylinositol (PI) to phosphoserine (PS).
For use with the Adapta™ Universal Kinase Assay (Cat. No. PV5099).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Entrée du dosage Accumulation biochimique d’ADP
Contenu et stockage Substrat de kinase lipidique PI:PS dans 50 mM de HEPES, pH de 7,5. Conservation à -20°C.
Méthode de détection Fluorescent
Forme Liquide
À utiliser avec (application) Pharma et biopharma, dosages et analyses protéiques, identification et validation des cibles et des dérivations
Quantité 800 nmol
Substrat Vésicules lipidiques de phosphatidylinositol (PI) avec phosphosérine (PS)
Substrate Properties Substrat à base de lipides
Type de substrat Substrat de kinase
Target Enzyme Kinases lipidiques
Identification génétique (Entrez) 5289
Description de l’article Sous-strate de kinase lipide PI:PS, 800 nmol, ID gène 5289, méthode de détection fluorescente, enzyme cible des kinases lipidiques, utilisé pour les analyses et les dosages pharmaceutiques et biopharma, identification et validation des cibles et des dérivations
Conditionnement 1/boîte
pH 7,5
Type de produit PI: Substrat de lipides kinases PS
Conditions d’expédition Glace carbonique
Conditions de stockage – 20°C
Entrée cible PIK3C3, PI4KA, PI4KB
Kinases validées PIK3CG, PIK3C3, PI4KB