Learn More
PI3K p101 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 13329-1-AP-20UL
Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg
Code produit. 16801484
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
Receptor-regulated class I phosphoinositide 3-kinases.
Spécification
Spécification
PI3K p101
Polyclonal
Unconjugated
PIK3R5
F730038I15Rik, FOAP 2, p101, P101 PI3K, PI3 kinase p101 subunit, PI3K p101, PIK3R5, Protein FOAP 2, PtdIns 3 kinase p101
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
23533, 320207, 497931
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence
0.15 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q5SW28, Q8WYR1
Pik3r5
PI3K p101 Fusion Protein Ag4137
20 μL
Primary
Mouse, Human, Rat