Learn More
PI3K p101 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
121.38€ - 325.38€
Spécification
Antigène PI3K p101
Concentration 0.15 mg/mL
Applications Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16801484
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
13329-1-AP-20UL
20 μL Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16891474
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
13329-1-AP-150UL
150 μL Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Receptor-regulated class I phosphoinositide 3-kinases.
Spécification
Spécification
PI3K p101
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human, Rat
Q5SW28, Q8WYR1
23533, 320207, 497931
PI3K p101 Fusion Protein Ag4137
Primary
-20°C
PIK3R5
0.15 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
F730038I15Rik, FOAP 2, p101, P101 PI3K, PI3 kinase p101 subunit, PI3K p101, PIK3R5, Protein FOAP 2, PtdIns 3 kinase p101
Pik3r5
IgG
Antigen Affinity Chromatography