missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PIAS1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | PIAS1 |
---|---|
Concentration | 0.49 mg/mL |
Applications | Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16842335
|
Proteintech
23395-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16832335
|
Proteintech
23395-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
PIAS1 functions as an E3-type small ubiquitin-like modifier (SUMO) ligase, stabilizing the interaction between UBE2I and the substrate, and as a SUMO-tethering factor. This protein plays a crucial role in transcriptional coregulation of various cellular pathways, including the STAT pathway, the p53 pathway and the steroid hormone signaling pathway. It functions in testis as a nuclear receptor transcriptional coregulator and may have a role in androgen receptor initiation and maintece of spermatogenesis. The effects of transcriptional coregulation, transactivation or silencing, may vary depending upon the biological context.Spécification
PIAS1 | |
Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
O75925 | |
8554 | |
PIAS1 Fusion Protein Ag18132 | |
Primary | |
-20°C | |
PIAS1 |
0.49 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
DDXBP1, DEAD/H box binding protein 1, E3 SUMO protein ligase PIAS1, Gu binding protein, GU/RH II, PIAS1, ZMIZ3 | |
PIAS1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |