Learn More
Thermo Scientific™ Stocks de tampons concentrés Pierce™ (10X et 20X)
Gagnez du temps en utilisant les solutions mères de tampons concentrés Pierce (10X et 20X) avec des dilutions simples pour accélérer votre expérience sans sacrifier la qualité ou la cohérence.
Marque: Thermo Scientific™ 28352
108.09 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.25
Informations supplémentaires : Poids : 1.81440kg
Description
Notre variété de solutions mères de tampons concentrées Pierce est prête à l’emploi sans avoir à peser et dissoudre les ingrédients secs ou à ajuster le pH avec un acide ou une base concentrés. Diluez simplement la solution mère liquide dans de l’eau pure et continuez votre expérience.
Avantages de l’utilisation des solutions mères de tampons concentrées Pierce :• Pratique : pas de pesée, pas d’ajustement du pH, pas besoin de stocker des composants individuels
• Précision améliorée : formule prête à l’emploi, dilution facile sans pesée des composants chimiques
• Qualité constante : notre contrôle qualité garantit que chaque préparation génèrera le même tampon homogène
Le PBS Tween-20 20X peut être utilisé pour la préparation des tampons de lavage PBS-Tween (PBS-T) pour les tests ELISA, les transferts Western et autres immunodosages, ainsi qu’un tampon de blocage pour les dosages sur plaques. Une fois dilué à 1X avec de l’eau, le PBS Tween-20 20X produit un tampon de phosphate de sodium de 10 mM, 0,15 M de NaCl, 0,05 % de Tween™ 20 à pH 7,5.
Le TBS Tween-20 20X (solution saline tamponnée Tris avec détergent Tween™ 20) peut être utilisé pour préparer des tampons de lavage TBS-Tween (TBS-T) ou un diluant de tampon de blocage pour des applications telles que les tests ELISA, les transferts Western et d’autres immunodosages. Lorsqu’il est dilué 20 fois dans de l’eau, un tampon TBS Tween-20 contenant 25 mM de Tris, 0,15 M de NaCl, 0,05 % de Tween-20 à pH 7,5 est prêt à l’emploi.
La solution saline tamponnée au Tris 20X (TBS) est une solution mère idéale pour la préparation du tampon Tris-NaCl à utiliser comme tampon de lavage et diluant d’anticorps dans les tests ELISA, les transferts Western et d’autres immunodosages. La solution saline tamponnée au Tris 20X (TBS), lorsqu’elle est diluée à 1X dans de l’eau, produit 25 mM de Tris et 0,15 M de NaCl, à un pH compris entre 7,2 et 7,5.
La solution saline dans un tampon de phosphate 20X (PBS) est idéale pour la préparation des tampons PBS pour une utilisation dans les réactions de réticulation, de biotinylation et de marquage fluorescent nécessitant un tampon sans amine. Lorsqu’elle est diluée 20 fois dans de l’eau, la solution produit 10 mM de phosphate de sodium, 0,15 M de NaCl à un pH de 7,5.
Le tampon Tris-Glycine-SDS 10X produit 0,025 M de Tris, 0,192 M de glycine, 0,1 % de dodécyl sulfate de sodium (SDS) à un pH de 8,5 lorsqu’il est dilué à 1X avec de l’eau.
Le tampon borate 20X est idéal pour préparer des solutions tampons de borate de sodium à utiliser dans les procédures de modification des protéines nécessitant un tampon sans amine à un pH alcalin. Le tampon borate 20X produit 50 mM de borate à un pH de 8,5 lorsqu’il est dilué à 1X avec de l’eau.
Le PBS modifié par Dulbecco 20X est utilisé pour la préparation de la solution saline tamponnée au Na- et K-phosphate (D-PBS) utilisée pour les tampons de lavage et les diluants d’anticorps dans les immunodosages tels que les tests ELISA et les transferts Western. Le PBS modifié par Dulbecco 20X produit 8 mM de phosphate de sodium, 2 mM de phosphate de potassium, 0,14 M de NaCl, 10 mM de KCl, pH 7,4 lorsqu’il est dilué à 1X avec de l’eau.
Le tampon Tris-glycine 10X est une solution mère peu encombrante, idéale pour préparer rapidement le tampon de transfert standard Tris-glycine (pH 8,5) utilisé pour le transfert Western par électrophorèse sur gel Tris-glycine. Diluée 10 fois dans de l’eau ou du méthanol à 20 %, la solution produit 0,025 M de Tris, 0,192 M de glycine à un pH de 8,5.
La solution mère de tampon TBE 10X est idéale pour couler et préparer le tampon de migration Tris-borate-EDTA (TBE) utilisé pour l’électrophorèse sur gel d’agarose et de polyacrylamide des acides nucléiques. Une fois dilué à 1X, le tampon TBE contient 0,089 M de Tris, 0,089 M de borate, 2 mM d’EDTA avec un pH de 8,2 à 8,4.
Le PBS modifié par Dulbecco Tween-20 20X produit une solution saline physiologique tamponnée au phosphate de sodium et de potassium (D-PBS) qui est utilisée comme tampon de lavage pour les tests ELISA, transferts Western et autres immunodosages ou comme diluant ou tampon de blocage pour les dosages sur plaque. Le PBS modifié par Dulbecco Tween-20 20X (D-PBS-T) produit 8 mM de phosphate de sodium, 2 mM de phosphate de potassium, 0,14 M de NaCl, 10 mM de KCl, 0,05 % de Tween™ 20 à un pH de 7,4 lorsqu’il est dilué à 1X avec de l’eau.
Le tampon TAE 20X est une solution mère peu encombrante, idéale pour couler et préparer le tampon de migrationTris-acétate EDTA (TAE) pour l’électrophorèse sur gel d’agarose des acides nucléiques. Une fois dilué à 1X avec de l’eau, un tampon Tris 0,04 M, acétate 0,04 M, EDTA 1 mM à un pH de 8,2 à 8,4 est prêt à être utilisé.
Spécification
Conserver dans le récipient d’origine protégé de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé, dans la plage de températures suivante : 20-25°C. | |
Pierce™, Tween™ | |
500 ml | |
Liquide |
20X | |
Tampon PBS Tween 20 | |
7,5 |