Learn More
Thermo Scientific™ TMTduplex™ Isobaric Label Reagent Set, 5 x 0.8 mg
Les ensembles de réactifs de marquage de masse isobare et isotopique TMTduplex™ permettent des expériences de marquage à 2 voies des protéines extraites à l’aide de la spectrométrie de masse en tandem.
Marque: Thermo Scientific™ 90065
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg Transport : UN number : 3276 Chem class : 6.1 Pack group : III
Description
Les kits et réactifs de marquage de masse isobare Thermo Scientific™ TMT réactifs aux amines permettent un marquage quantitatif des protéines extraites de cellules et de tissus pour l’identification et l’analyse par spectrométrie de masse.
Les réactifs de marquage isotopique Tandem Mass Tag™ 2-plex (TMTduplex™) comprennent des réactifs de marquage “légers” TMTzero et “lourds” TMT6-127, tandis que les réactifs de marquage isobare Tandem Mass Tag™ 2-plex (TMTduplex) comprennent des réactifs de marquage “lourds” TMT2-126 et TMT2-127 pour le multiplexage. Les deux ensembles de réactifs de marquage ont la même structure que celle qui est activée par le NHS pour le marquage covalent et irréversible des groupes d’amines primaires (—NH2).
Les réactifs de marquages de masse en tandem (TMT, Tandem Mass Tag) sont des marqueurs de produits chimiques permettant l’identification et l’analyse quantitative des protéines dans différents échantillons à l’aide de la spectrométrie de masse en tandem. Les composés réactifs aux amines, activés par l’ester NHS, se fixent de manière covalente à l’extrémité amino-peptidique et aux extrémités amino-libres des résidus lysine des peptides et des protéines avec une grande efficacité, marquant ainsi tous les peptides de chaque échantillon, quelle que soit l’enzyme utilisée pour la digestion.
Au cours de l’analyse MS / MS, chaque marqueur TMT est également fragmenté pour produire une masse d’ion rapporteur unique qui est utilisée pour l’identification et l’analyse quantitative de l’échantillon. L’analyse quantitative des protéines est réalisée en comparant les intensités relatives des deux ions rapporteurs dans les spectres MS / MS. Nos réactifs TMTduplex marquent tous les peptides pour l’analyse de deux échantillons dans une seule analyse MS.
Caractéristiques des ensembles de réactifs de marquage isobare et isotopique TMTduplex :
•Puissant : l’analyse MS simultanée de deux échantillons augmente le débit et permet une analyse quantitative relative de deux conditions de traitement différentes (jusqu’à 5 expériences par ensemble)
•Cohérent : la structure et les performances identiques des réactifs TMTzero, TMTduplex, TMTsixplex et TMT10plex permettent une transition efficace du développement de la méthode à l’analyse quantitative multiplex, permettant la recherche de découverte de biomarqueurs sur les plateformes et les ensembles de données
•Robuste : la chimie cohérente permet une transition efficace du développement de méthodes à l’analyse quantitative multiplex
•Efficace : les réactifs activés par l’ester NHS garantissent un marquage efficace de tous les peptides, indépendamment de la séquence protéique ou de la spécificité de l’enzyme protéolytique
•Compatible : optimisé pour une utilisation avec les plateformes Orbitrap Thermo Scientific MS / MS haute résolution, avec une analyse des données entièrement prise en charge par Proteome Discoverer™ 2.4 et versions supérieures
Applications :
• Profilage d’expression des protéines entre l’état normal et l’état de maladie ou entre le contrôle et le traitement
• Mesure simultanée de deux échantillons différents au cours d’une même expérience
• Analyse quantitative des protéines pour lesquelles aucun anticorps n’est disponible
• Identification et analyse quantitative des protéines membranaires et post-translationnellement modifiées
• Identification et analyse quantitative de centaines à milliers de protéines dans une seule expérience
Les réactifs TMT sont fournis en tant qu’ensembles autonomes ou dans des formats de kit optimisés contenant tous les réactifs et contrôles nécessaires pour une flexibilité, une praticité et une fiabilité maximales. Les réactifs Tandem Mass Tag combinés aux instruments et logiciels leaders du marché fournissent des solutions de système total intégrées pour l’analyse quantitative de l’expression des protéines.
Spécification
Kit de réactifs de marquage isobare TMTduplex™, 5 x 0,8 mg | |
TMTduplex™ | |
Lysat cellulaire | |
Spectrométrie de masse | |
5 x 0,8 mg (par marqueur) |
Spectromètre de masse | |
Suffisant pour : Cinq expériences duplex (5 x 2 voies) • Réactif de marquage TMT2-126, 5 x 0,8 mg • Réactif de marquage TMT2-127, 5 x 0,8 mg Stocker à –20°C. |
|
Protéine | |
Marquage des protéines |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.